α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: α,α,α-Trifluoro-m-iodotoluene, 3-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
A11843.09 A11843.18 A11843.30
A11843.09EA 31.6 EUR
A11843.09 A11843.18 A11843.30
α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluene ≥98%
α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 401-81-0 Molecular Formula: C7H4F3I Formula Weight: 272.01 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.5185 Melting Point: -8° Boiling Point: 81-82°/24mm Beilstein Reference: 2088596 MDL No.: MFCD00001049
Formule: C₇H₄F₃I
Kookpunt: 81…82 °C (24 mmHg)
Smeltpunt: –8 °C
Dichtheid: 1,882
Vlampunt: 70 °C (158 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001049
CAS nummer: 401-81-0
EINECS: 206-934-7
UN: 3265
ADR: 8,II