α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-iodotoluene
A12189.03
A12189.06
A12189.14
A12189.03EA
32.4
EUR
A12189.03
A12189.06
A12189.14
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene ≥98%
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 455-13-0
Molecular Formula: C7H4F3I
Formula Weight: 272.01
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5180
Melting Point: -8°
Boiling Point: 68-70°/15mm
Beilstein Reference: 1944013
MDL No.: MFCD00039398
Formule:
C₇H₄F₃I Kookpunt: 68…70 °C (15 mmHg) Smeltpunt: –8 °C Dichtheid: 1,851 Vlampunt: 68 °C (154 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039398 CAS nummer: 455-13-0 EINECS: 207-234-4 |