4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
A19676.14
A19676.22
A19676.36
A19676.14EA
28.1
EUR
A19676.14
A19676.22
A19676.36
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride ≥97%
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Purity: 97%
CAS No.: 367-86-2
Molecular Formula: C7H3F4NO2
Formula Weight: 209.10
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4620
Boiling Point: 91-92°/15mm
Beilstein Reference: 1880508
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007059
Formule:
C₇H₃F₄NO₂ Kookpunt: 91…92 °C (15 mmHg) Dichtheid: 1,494 Vlampunt: 90 °C (194 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007059 CAS nummer: 367-86-2 EINECS: 206-702-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |