5-Fluoro-2-nitrotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-Fluoro-3-methyl-4-nitrobenzene
A13944.09
A13944.18
A13944.09EA
35.4
EUR
A13944.09
A13944.18
5-Fluoro-2-nitrotoluene ≥98%
5-Fluoro-2-nitrotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 446-33-3
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5280
Melting Point: ca 20°
Boiling Point: 97-98°/10mm
Beilstein Reference: 2046652
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007283
Formule:
C₇H₆FNO₂ Kookpunt: 97…98 °C (10 mmHg) Smeltpunt: ∼20 °C Dichtheid: 1,270 Vlampunt: 87 °C (188 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007283 CAS nummer: 446-33-3 EINECS: 207-164-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |