3-Fluoro-4-nitrotoluene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A10840.06 A10840.14
A10840.06EA 29 EUR
A10840.06 A10840.14
3-Fluoro-4-nitrotoluene ≥99%
3-Fluoro-4-nitrotoluene
Purity: 99% CAS No.: 446-34-4 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 51-55° Boiling Point: 97-98°/3mm Beilstein Reference: 2502584 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007053
Formule: C₇H₆FNO₂
Kookpunt: 97…98 °C (3 mmHg)
Smeltpunt: 51…55 °C
Dichtheid: 1,438
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007053
CAS nummer: 446-34-4
EINECS: 207-166-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III