2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B23516.03 B23516.06
B23516.03EA 22 EUR
B23516.03 B23516.06
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
Purity: 97% CAS No.: 261951-78-4 Molecular Formula: C8H6F4O Formula Weight: 194.13 Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.4352 MDL No.: MFCD01631564
Formule: C₈H₆F₄O
Kookpunt: 151 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –15 °C
Vlampunt: 62 °C (144 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631564
CAS nummer: 261951-78-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable