2-Iodotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Iodo-2-methylbenzene
B22697.14 B22697.22 B22697.36
B22697.14EA 39.3 EUR
B22697.14 B22697.22 B22697.36
2-Iodotoluene ≥98%
2-Iodotoluene
Purity: 98% CAS No.: 615-37-2 Molecular Formula: C7H7I Formula Weight: 218.04 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.6090 Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 1634294 MDL No.: MFCD00001042
Formule: C₇H₇I
Kookpunt: 210…212 °C
Dichtheid: 1,713
Vlampunt: 90 °C (194 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001042
CAS nummer: 615-37-2
EINECS: 210-422-9