3-Iodotoluene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Iodo-3-methylbenzene
A10999.18
A10999.22
A10999.30
A10999.18EA
68.9
EUR
A10999.18
A10999.22
A10999.30
3-Iodotoluene ≥99%
3-Iodotoluene
Purity: 99%
CAS No.: 625-95-6
Molecular Formula: C7H7I
Formula Weight: 218.04
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.6040
Melting Point: -27°
Boiling Point: 80-82°/10mm
Beilstein Reference: 1903634
MDL No.: MFCD00001050
Formule:
C₇H₇I Kookpunt: 80…82 °C (10 mmHg) Smeltpunt: –27 °C Dichtheid: 1,698 Vlampunt: 82 °C (179 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001050 CAS nummer: 625-95-6 EINECS: 210-918-5 |