4-Iodotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Iodo-4-methylbenzene
A15631.14
A15631.22
A15631.36
A15631.14EA
33.9
EUR
A15631.14
A15631.22
A15631.36
4-Iodotoluene ≥98%
4-Iodotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 624-31-7
Molecular Formula: C7H7I
Formula Weight: 218.04
Flash Point: 90°(194°F)
Melting Point: 33-35°
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 1903637
MDL No.: MFCD00001059
Formule:
C₇H₇I Kookpunt: 210…212 °C Smeltpunt: 33…35 °C Dichtheid: 1,678 Vlampunt: 90 °C (194 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001059 CAS nummer: 624-31-7 EINECS: 210-841-7 |