Benzylamine ≥99.0%, LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α-Aminotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ100
13180-100ML 13180-500ML
13180-100MLEA 35.8 EUR
13180-100ML 13180-500ML
Benzylamine ≥99.0%, LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Benzylamine
Formule: (C₆H₅)CH₂NH₂
MW: 107.16 g/mol
Kookpunt: 185
Smeltpunt: 10
Dichtheid: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 65
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008106
CAS nummer: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2735
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01127
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f27e512b61b2ca56427a81ca1aadb834c6c2a1ba&vid=5662de556d62b768601aa43e27e640f1e690b7f3&prid=web&clid=SAPDAM