Stoppen, universele doppen, FitsAll™
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
T403GY T403G T403Y T403BK T403B T403L T403N T403R
SIMPT403GYEA 41.8 EUR
SIMPT403GY SIMPT403G SIMPT403Y SIMPT403BK SIMPT403B SIMPT403L SIMPT403N SIMPT403R
Stoppen, universele doppen, FitsAll™
Stoppen PE/LDPE/HDPE stoppen
Ontworpen voor eenvoudig openen/sluiten. Verwijderen van de dop is eenvoudig en snel. FitsAll™-sluiting is ideaal voor opnieuw afsluiten van de meeste glazen vacuümbuisjes voor bloedafname met een buitendiameter van 12 en 16 mm. Flexibele FitsAll™-sluitingen beschermen tegen aërosols van zeer besmettelijke micro-organismen. Deze beschermen monsters tegen onderlinge besmetting en werkruimten van laboratoria tegen infecties en gemorste stoffen. Door het met precisie gegoten
polyethyleen met een lage dichtheid zit de FitsAll™ stevig op het buisje. Niet geschikt voor autoclaven.
  • PE
  • Zeer robuust onder de meest lastige procedures, inclusief centrifugeren
  • Verkrijgbaar in 8 kleuren voor een eenvoudige identificatie