Cleanroom doekjes, vochtig, Polynit Heatseal, PROSAT®
Leverancier: CONTEC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PSPS0008 PSPS0087 PS-HS9-7030BPR
CONTPSPS0008EA 360 EUR
CONTPSPS0008 CONTPSPS0087 115-2788
Cleanroom doekjes, vochtig, Polynit Heatseal, PROSAT®
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Vochtige cleanroom doekjes
Vochtige schoonmaakdoekjes van gebreid polyester gemaakt van Polynit Heatseal materiaal. De schoonmaakdoekjes zijn bevochtigd met 70% IPA en 30% DIW. Hierdoor zijn ze ideaal voor cleanroomtoepassingen, oppervlaktevoorbereiding en kritische productieprocessen.
  • De zachte, niet-schurende reinigingsdoekjes met structuur reinigen zonder krassen
  • Lage gehaltes aan deeltjes en extraheerbare stoffen
  • Hersluitbare zak om de reinheid en verzadigingsniveaus intact te houden
Geschikt voor cleanrooms van ISO-klasse 3 of 4.
Kleur: wit
Opgelet: De gegevens zijn accuraat op het moment van publiceren, de laatste testresultaten en testmethoden kunt u vinden op de website van de leverancier.
*De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904