3-tert-Butylaniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-(tert-Butyl)aniline, m-tert-Butylaniline
H50698.03
H50698.06
H50698.03EA
162
EUR
H50698.03
H50698.06
3-tert-Butylaniline ≥97%
3-tert-Butylaniline
Purity: 97%
CAS No.: 5369-19-7
Molecular Formula: C10H15N
Formula Weight: 149.23
MDL No.: MFCD00125078
Formule:
C₁₀H₁₅N MW: 149.24 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00125078 CAS nummer: 5369-19-7 EINECS: 226-361-6 |