Statiefkoppelingen voor frames, 90°
Leverancier: BOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5373 5313
BOCH5373EA 15.5 EUR
BOCH5373 BOCH5313
Statiefkoppelingen voor frames, 90°
Klemmen Statiefkoppelingen
Bossheads for frames, either made of stainless steel or malleable cast iron, chromium plated.
  • For rods up to 13 mm
  • Angle: 90°
  • With socket screw (M6)