3-Ethylaniline 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
174550100 174550500 174552500
ACRO174550100EA 48.7 EUR
ACRO174550100 ACRO174550500 ACRO174552500
3-Ethylaniline 98%
3-Ethylaniline
Formule: C₈H₁₁N
Kookpunt: 212 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –8 °C
Dichtheid: 0,97 g/cm³
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007818
CAS nummer: 587-02-0
EINECS: 209-594-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %