4-tert-Butylaniline 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(tert-Butyl)aniline
198250050 198250250
ACRO198250050EA 59.2 EUR
ACRO198250050 ACRO198250250
4-tert-Butylaniline 99%
4-tert-Butylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149.24 g/mol
Kookpunt: 230 °C
Smeltpunt: 15…16 °C
Dichtheid: 0.93 g/cm³
Vlampunt: 101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007899
CAS nummer: 769-92-6
EINECS: 212-215-9
UN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear orange-red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %