4-tert-Butylaniline ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(tert-Butyl)aniline
A10925.06 A10925.14 A10925.22
A10925.06EA 59.3 EUR
A10925.06 A10925.14 A10925.22
4-tert-Butylaniline ≥99%
4-tert-Butylaniline
Purity: 99% CAS No.: 769-92-6 Molecular Formula: C10H15N Formula Weight: 149.23 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5380 Melting Point: 15-16° Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 2205786 MDL No.: MFCD00007899
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149.24 g/mol
Kookpunt: 235 °C
Smeltpunt: 15…16 °C
Dichtheid: 0.941
Vlampunt: 101 °C (213 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007899
CAS nummer: 769-92-6
EINECS: 212-215-9
UN: 2735
ADR: 8 III