Doekjes, Twill Jean
Leverancier: CONTEC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TJ-99 TJ-1212
CONTTJ-99EA 2050 EUR
CONTTJ-99 CONTTJ-1212
Doekjes, Twill Jean
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Droge cleanroom doekjes
Het Twill Jean-doekje is van 100% katoen, geweven in een 2×1 keperconstructie. Het heeft een hoog absorbeervermogen en een hoge thermische stabiliteit voor toepassingen bij hoge temperatuur.
  • Duurzaam en sterk doekje voor reiniging van gereedschap
  • Hoge thermische stabiliteit voor toepassingen bij hoge temperatuur
Zeer geschikt voor reiniging van oppervlakken of opdeppen van gemorste vloeistoffen.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904