Chirurgische handschoenen, latex, steriel, Gammex® Latex Sensitive
Leverancier: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
330051075 330051055 330051060 330051095 330051085 330051070 330051090 330051080 330051065
ANSM330051075EA 108 EUR
ANSM330051075 ANSM330051055 ANSM330051060 ANSM330051095 ANSM330051085 ANSM330051070 ANSM330051090 ANSM330051080 ANSM330051065
Chirurgische handschoenen, latex, steriel, Gammex® Latex Sensitive
Handschoenen
Deze handschoenen voor eenmalig gebruik zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van microchirurgie. De handschoenen voelen aan als een tweede huid. De dunne latexlaag (20% dunner dan een standaard poedervrije chirurgische latex handschoen) in combinatie met het licht gestructureerde oppervlak biedt een perfecte vingergevoeligheid waardoor er op elk moment een betrouwbare grip op instrumenten verzekerd wordt.
  • Poedervrij, microgestructureerde afwerking
  • De handschoenen voelen aan als een tweede huid
  • De kleefstrook bovenaan de manchet zorgt voor een goed contact met de operatiejas zodat de handschoen niet kan afrollen
  • De bruine kleur vermindert de hinderlijke reflecties van het felle licht dat bij microchirurgie wordt gebruikt
  • Door de chloorbehandeling binnenin de handschoen is hij eenvoudig aan te trekken in droge omstandigheden
Aanbevolen voor alle operaties, met name delicate procedures in de oogheelkunde, evenals cardiovasculaire chirurgie.
Colour: Light brown
Thickness: 0,17 mm (finger)
EN 455-1; AQL 0,65
Certificaten: EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 16523-1; AQL 0,65