2,6-Dinitrotolueen ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L00856.06 L00856.14
L00856.06EA 29.3 EUR
L00856.06 L00856.14
2,6-Dinitrotolueen ≥97%
2,6-Dinitrotolueen
Purity: 97% CAS No.: 606-20-2 Molecular Formula: C7H6N2O4 Formula Weight: 182.14 Flash Point: 207°(404°F) Melting Point: 58-65° Boiling Point: 285° Beilstein Reference: 2052046 UN No.: 3454 MDL No.: MFCD00007158
Formule: C₇H₆N₂O₄
Kookpunt: 285 °C
Smeltpunt: 58…65 °C
Dichtheid: 1,538 g/cm³ (15 °C)
Vlampunt: 207 °C (404 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007158
CAS nummer: 606-20-2
EINECS: 210-106-0
UN: 3454
ADR: 6.1,II