2-Methylanisole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13897.18
A13897.30
A13897.18EA
49.4
EUR
A13897.18
A13897.30
2-Methylanisole ≥99%
2-Methylanisole
Purity: 99%
CAS No.: 578-58-5
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.5170
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1857415
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008373
Formule:
C₈H₁₀O Kookpunt: 170…172 °C Dichtheid: 0,985 Vlampunt: 51 °C (123 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008373 CAS nummer: 578-58-5 EINECS: 209-426-3 UN: 3271 ADR: 3,III |