4-Methylanisole 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
164660010 164660050 164662500 164660025
ACRO164660010EA 117 EUR
ACRO164660010 ACRO164660050 ACRO164662500 ACRO164660025
4-Methylanisole 99%
4-Methylanisole
Formule: C₈H₁₀O
Kookpunt: 174 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –50 °C
Dichtheid: 0,96 g/cm³
Vlampunt: 53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008413
CAS nummer: 104-93-8
EINECS: 203-253-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %