4-Methylanisole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11572.0F
A11572.AE
A11572.AP
A11572.0FEA
261
EUR
A11572.0F
A11572.AE
A11572.AP
4-Methylanisole ≥99%
4-Methylanisole
Purity: 99%
CAS No.: 104-93-8
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.5110
Odour: Aromatic
Melting Point: -50°
Boiling Point: 174-175°
Beilstein Reference: 1237336
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008413
Formule:
C₈H₁₀O Kookpunt: 174…175 °C Smeltpunt: –50 °C Dichtheid: 0,968 Vlampunt: 58 °C (136 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008413 CAS nummer: 104-93-8 EINECS: 203-253-7 UN: 3271 ADR: 3,III |