4-Methylveratrole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,2-Dimethoxy-4-methylbenzene, 3,4-Dimethoxytoluene
A15558.06
A15558.14
A15558.06EA
48
EUR
A15558.06
A15558.14
4-Methylveratrole ≥98%
4-Methylveratrole
Purity: 98%
CAS No.: 494-99-5
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.5280
Odour: Aromatic
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 2045328
MDL No.: MFCD00016651
Formule:
C₉H₁₂O₂ Kookpunt: 220 °C Smeltpunt: 25…28 °C Dichtheid: 1,059 Vlampunt: 84 °C (183 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016651 CAS nummer: 494-99-5 EINECS: 207-796-0 |