2-tert-Butylphenol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L07294.22
L07294.36
L07294.0P
L07294.22EA
24.9
EUR
L07294.22
L07294.36
L07294.0P
2-tert-Butylphenol ≥99%
2-tert-Butylphenol
Purity: 99%
CAS No.: 88-18-6
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: -7°
Boiling Point: 223-224°
Beilstein Reference: 1907120
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002223
Formule:
C₁₀H₁₄O Kookpunt: 223…224 °C Smeltpunt: –7 °C Dichtheid: 0,980 Vlampunt: 102 °C (215 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002223 CAS nummer: 88-18-6 EINECS: 201-807-2 UN: 2922 ADR: 8,III |