3-tert-Butylphenol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B24315.06 B24315.14 B24315.22
B24315.06EA 60.2 EUR
B24315.06 B24315.14 B24315.22
3-tert-Butylphenol ≥99%
3-tert-Butylphenol
Purity: 99% CAS No.: 585-34-2 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Flash Point: 108°(228°F) Melting Point: 44-46° Boiling Point: 125-130°/20mm UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00002300
Formule: C₁₀H₁₄O
Kookpunt: 125…130 °C (20 mmHg)
Smeltpunt: 44…46 °C
Dichtheid: 1,048 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 108 °C (228 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002300
CAS nummer: 585-34-2
EINECS: 209-553-4
UN: 2430
ADR: 8,III