4-tert-Butylphenol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
108000010 108000025 108000050
ACRO108000010EA 44.7 EUR
ACRO108000010 ACRO108000025 ACRO108000050
4-tert-Butylphenol 97%
4-tert-Butylphenol
Formule: C₁₀H₁₄O
Kookpunt: 237 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 96…100 °C
Dichtheid: 0,9 g/cm³
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002367
CAS nummer: 98-54-4
EINECS: 202-679-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01584
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light beige Flakes or pastilles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥96.0 %