4-Ethylphenol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
118820010
118820050
118822500
ACRO118820010EA
166
EUR
ACRO118820010
ACRO118820050
ACRO118822500
4-Ethylphenol 97%
4-Ethylphenol
Formule:
C₈H₁₀O Kookpunt: 218…219 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 41…46 °C Dichtheid: 1,011 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002393 CAS nummer: 123-07-9 EINECS: 204-598-6 UN: 2430 ADR: 8,III |
Specification Test Results
Appearance | White to cream to brown Crystals or crystalline solid or fused mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 38 to 45 °C |
GC | ≥96.0 % |