Cumeen 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene
110630010 110630025
ACRO110630010EA 37.4 EUR
ACRO110630010 ACRO110630025
Cumeen 98%
Cumeen
Formule: C₉H₁₂
Kookpunt: 151 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –96 °C
Dichtheid: 0,862 g/cm³
Vlampunt: 31 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008881
CAS nummer: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02644
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %