Cumeen, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
28220-5ML 28220-25ML
28220-5MLEA 103 EUR
28220-5ML 28220-25ML
Cumeen, Supelco®
Cumeen
Formule: C₉H₁₂
Kookpunt: 151 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –96 °C
Dichtheid: 0,8624 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 31 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008881
CAS nummer: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02644
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a579b2508c688582eda1774b2166699c4e1773c&vid=0c26c0fcf439fa1b8e8cafb686d4b3479070e395&prid=web&clid=SAPDAM