Butylbenzene 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
n-Butylbenzene
107850500
107852500
107850010
ACRO107850500EA
52
EUR
ACRO107850500
ACRO107852500
ACRO107850010
Butylbenzene 99+%
Butylbenzene
Formule:
C₁₀H₁₄ MW: 134.22 g/mol Kookpunt: 183 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –88 °C Dichtheid: 0.86 g/cm³ Vlampunt: 59 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009463 CAS nummer: 104-51-8 EINECS: 203-209-7 UN: 2709 ADR: 3 III Merck Index: 13,01548 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4880 to 1.4900 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Methanol | ≤0.5 % (GC) |