Ethylbenzeen, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ100
03079-10ML 03079-5ML
03079-10MLEA 115 EUR
03079-10ML 03079-5ML
Ethylbenzeen, Supelco®
Ethylbenzeen
Formule: C₈H₁₀
Kookpunt: 136,2 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –95 °C
Dichtheid: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 15 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011647
CAS nummer: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
UN: 1175
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31ac3046b81bdbd6f0adb13951d1ad2147b36340&vid=f3c9924dc516db29da4ce5839e7f41dbe57e9baf&prid=web&clid=SAPDAM