Kranen, drieweg, T-vormige boring, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
286416405 286419805 286417804 286418406
SCOT286416405EA 171 EUR
SCOT286416405 SCOT286419805 SCOT286417804 SCOT286418406
Kranen, drieweg, T-vormige boring, DURAN®
Afsluitkranen
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, met stevige glazen SBW- of PTFE- sleutel.
  • Vervangbare NS-sleutels met T-boring
  • Vastdraaimechanisme met schroefdraad