Tolueen ≥98%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
28701.364EA
32.3
EUR
28701.364
28701.466
28701.550
28701.950
Tolueen ≥98%, TECHNICAL
Tolueen
Formule:
C₆H₅CH₃ Kookpunt: 110,6 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –95 °C Dichtheid: 0,867 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 4 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008512 CAS nummer: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II Bereik: 01-2119471310-51 Merck Index: 13,09607 |
|
Specification Test Results
Assay | Min. 98 % |