Propylbenzeen, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
82118-10ML
82118-5ML
82118-10MLEA
155
EUR
82118-10ML
82118-5ML
Propylbenzeen, Supelco®
Propylbenzeen
Formule:
C₉H₁₂ MW: 120.19 g/mol Kookpunt: 159 Smeltpunt: –99 °C Dichtheid: 0.862 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 45 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009377 CAS nummer: 103-65-1 EINECS: 203-132-9 UN: 2364 ADR: 3 III Merck Index: 12,08029 |