Gelinieerd filterpapier van klasse 8, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10347008 10347009 10347004 10347033
WHAT10347008EA 45.1 EUR
WHAT10347008 WHAT10347009 WHAT10347004 WHAT10347033
Gelinieerd filterpapier van klasse 8, Whatman™
Filters Filterpapier Kwalitatief filterpapier
Deze witte katoenlinter cellulose filters zijn ideaal voor routine onderzoeken van vreemde stoffen in verschillende soorten monsters.
  • Resistant to aqueous and non aqueous solutions
Printed green lines for optical assessment at 5 mm intervals.