α-Phenylbenzyl bromide ≥90%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Bromodiphenylmethane, α-Phenylbenzyl bromide, Benzhydryl bromide
L02211.14
L02211.22
L02211.36
L02211.14EA
32.5
EUR
L02211.14
L02211.22
L02211.36
α-Phenylbenzyl bromide ≥90%
α-Phenylbenzyl bromide
Purity: 90+%
CAS No.: 776-74-9
Molecular Formula: C13H11Br
Formula Weight: 247.14
Flash Point:
Formule:
(C₆H₅)₂CHBr MW: 247.13 g/mol Kookpunt: 183…185 °C (20 mmHg) Smeltpunt: 36…41 °C Dichtheid: 1.491 g/cm³ (13 °C) Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000134 CAS nummer: 776-74-9 EINECS: 212-279-8 UN: 1770 ADR: 8 II |