1,3-Diphenylacetone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,3-Diphenylpropan-2-one, 1,3-Diphenyl-2-propanone
L02830.22 L02830.14 L02830.PG
L02830.22EA 165 EUR
L02830.22 L02830.14 L02830.PG
1,3-Diphenylacetone ≥98%
1,3-Diphenylacetone
Purity: 98+% CAS No.: 102-04-5 Molecular Formula: C15H14O Formula Weight: 210.28 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 32-36° Boiling Point: 330° Beilstein Reference: 974767 MDL No.: MFCD00004795
Formule: (C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅)
Kookpunt: 330 °C
Smeltpunt: 32…36 °C
Dichtheid: 1,04
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004795
CAS nummer: 102-04-5
EINECS: 203-000-0