Tribenzylamine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B23797.14 B23797.22
B23797.14EA 20.6 EUR
B23797.14 B23797.22
Tribenzylamine ≥99%
Tribenzylamine
Purity: 99+% CAS No.: 620-40-6 Molecular Formula: (C6H5CH2)3N Formula Weight: 287.41 Flash Point: 203°(397°F) Odour: Weak Boiling Point: 230°/13mm Beilstein Reference: 2214682 MDL No.: MFCD00004773
Formule: N(CH₂C₆H₅)₃
Kookpunt: 230 °C (13 mmHg)
Smeltpunt: 91…94 °C
Dichtheid: 0,9912 g/cm³ (95 °C)
Vlampunt: 203 °C (397 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004773
CAS nummer: 620-40-6
EINECS: 210-638-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c45b19a7c75302421b18150c43e96e03402f56d&vid=389de7f2863502b374023e1a04841d39e89717ec&prid=web&clid=SAPDAM