3-Methylbiphenyl 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
309840010 309840050
ACRO309840010EA 50.2 EUR
ACRO309840010 ACRO309840050
3-Methylbiphenyl 95%
3-Methylbiphenyl
Formule: C₁₃H₁₂
Kookpunt: 272 °C
Smeltpunt: 4…5 °C
Dichtheid: 1,01 g/cm³
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008533
CAS nummer: 643-93-6
EINECS: 211-404-3
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6010 to 1.6050 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %