2,5-Dibromo-p-xylene 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
279010500
279012500
ACRO279010500EA
77.7
EUR
ACRO279010500
ACRO279012500
2,5-Dibromo-p-xylene 98+%
2,5-Dibromo-p-xylene
Formule:
C₈H₈Br₂ Kookpunt: 261 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 72…75 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000091 CAS nummer: 1074-24-4 EINECS: 214-038-2 ADR: 9,III |
Specification Test Results
Appearance | White to beige to light orange Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 72 to 76 °C |
GC | ≥98.0 % |