2,5-Dibromo-p-xylene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L01776.14 L01776.22
L01776.14EA 45.7 EUR
L01776.14 L01776.22
2,5-Dibromo-p-xylene ≥98%
2,5-Dibromo-p-xylene
Purity: 98+% CAS No.: 1074-24-4 Molecular Formula: C8H8Br2 Formula Weight: 263.97 Odour: Odourless Melting Point: 72-74° Boiling Point: 261° Beilstein Reference: 2080433 MDL No.: MFCD00000091
Formule: C₈H₈Br₂
Kookpunt: 261 °C
Smeltpunt: 72…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000091
CAS nummer: 1074-24-4
EINECS: 214-038-2
UN: 3077
ADR: 9,III