Kranen voor scheitrechters, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
286426209 286426809
SCOT286426209EA 364 EUR
SCOT286426209 SCOT286426809
Kranen voor scheitrechters, DURAN®
Afsluitkranen
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, grounded, without key.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For glass manipulators.