4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-4-(tert-butyl)benzene, 4-(tert-Butyl)benzylbromide
345500050 345500250 345501000
ACRO345500050EA 32.7 EUR
ACRO345500050 ACRO345500250 ACRO345501000
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene 97%
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene
Formule: C₁₁H₁₅Br
Kookpunt: 90…94 °C (1,5 mmHg)
Smeltpunt: 8…12 °C
Dichtheid: 1,236 g/cm³
Vlampunt: >109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000180
CAS nummer: 18880-00-7
EINECS: 242-643-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5445 to 1.5465 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 %