4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-4-(tert-butyl)benzene, 4-(tert-Butyl)benzylbromide
H26991.14 H26991.06
H26991.14EA 96.9 EUR
H26991.14 H26991.06
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene ≥97%
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene
Purity: 97% CAS No.: 18880-00-7 Molecular Formula: C11H15Br Formula Weight: 227.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5465 Melting Point: 8-12° Boiling Point: 93-94°/1.5mm Beilstein Reference: 471674 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000180
Formule: C₁₁H₁₅Br
Kookpunt: 93…94 °C (1,5 mmHg)
Smeltpunt: 8…12 °C
Dichtheid: 1,236
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000180
CAS nummer: 18880-00-7
EINECS: 242-643-1
UN: 3265
ADR: 8,II