2-Bromo-p-xylene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Bromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylbromobenzene
A14358.14
A14358.22
A14358.14EA
33.1
EUR
A14358.14
A14358.22
2-Bromo-p-xylene ≥98%
2-Bromo-p-xylene
Purity: 98+%
CAS No.: 553-94-6
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5510
Melting Point: 9-10°
Boiling Point: 199-201°
Beilstein Reference: 2040350
MDL No.: MFCD00000074
Formule:
C₈H₉Br Kookpunt: 199…201 °C Smeltpunt: 9…10 °C Dichtheid: 1,347 Vlampunt: 79 °C (174 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000074 CAS nummer: 553-94-6 EINECS: 209-055-7 |