2-Bromo-m-xylene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Bromo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbromobenzene
152030050
152030250
152031000
ACRO152030050EA
23.4
EUR
ACRO152030050
ACRO152030250
ACRO152031000
2-Bromo-m-xylene 98%
2-Bromo-m-xylene
Formule:
C₈H₉Br Kookpunt: 206 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –10 °C Dichtheid: 1,38 g/cm³ Vlampunt: 73 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000075 CAS nummer: 576-22-7 EINECS: 209-397-7 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | Approx. 100 ppm BHT |