2-Bromo-m-xylene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Bromo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbromobenzene
A13130.09
A13130.14
A13130.22
A13130.30
A13130.36
A13130.09EA
35.5
EUR
A13130.09
A13130.14
A13130.22
A13130.30
A13130.36
2-Bromo-m-xylene ≥98%
2-Bromo-m-xylene
Purity: 98+%
CAS No.: 576-22-7
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5550
Melting Point: -10°
Boiling Point: 205-206°
Beilstein Reference: 1929780
MDL No.: MFCD00000075
Formule:
C₈H₉Br Kookpunt: 205…206 °C Smeltpunt: –10 °C Dichtheid: 1,384 Vlampunt: 73 °C (163 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000075 CAS nummer: 576-22-7 EINECS: 209-397-7 |