2,4-Dimethylbenzaldehyde 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
165790050
165790250
165791000
ACRO165790050EA
29.3
EUR
ACRO165790050
ACRO165790250
ACRO165791000
2,4-Dimethylbenzaldehyde 99%
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Formule:
C₉H₁₀O MW: 134.18 g/mol Kookpunt: 102.4…103 °C (14 mmHg) Smeltpunt: –9 °C Dichtheid: 0.96 g/cm³ Vlampunt: 88 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003340 CAS nummer: 15764-16-6 EINECS: 239-856-7 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5482 to 1.5502 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |