3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15864.06 A15864.14 A15864.22 AB109337.0025
A15864.06EA 30.7 EUR
A15864.06 A15864.14 A15864.22 ABCRAB109337.0025
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 1620-98-0 Molecular Formula: C15H22O2 Formula Weight: 234.34 Melting Point: 187-189° Beilstein Reference: 982526
Formule: C₁₅H₂₂O₂
Kookpunt: 332 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 187…189 °C
Dichtheid: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008826
CAS nummer: 1620-98-0
EINECS: 216-592-0